Learn More
Heidolph™ POLYMAX 2040 (5° Neigungswinkel)
Artikelnummer. 10283071 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10283071
Marke: Heidolph™ 5424000500
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit einer Nutzfläche von 390 x 340 mm ist der Polymax 2040 der optimale Schüttler für einen erhöhten Probendurchsatz.
  • Er kann mit einer zweiten Ebene ausgestattet werden, so dass die Fläche sogar verdoppelt werden kann
  • Nutzbare Fläche von 390 x 340 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 230 V
Steckertyp EU-Stecker
Abmessungen (L x B) Plattform 390 x 340 mm