Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram CEL 300 Polyesterfolien
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteBeschreibung
TLC-Polyesterfolien, Celluloseschicht, POLYGRAM CEL 300
- Basismaterial:Polyesterplatten mit Cellulosebeschichtung
- Modus:Normalphase
- Schichthärte:Standard, weich
Adsorptionsmittel:
- Polyesterplatten mit Cellulosebeschichtung
- Phase CEL 300
- UV-Indikator:Nein
- Partikeltyp:Vollständig poröse Partikel (FPP)
- Partikelform:Unregelmäßig
- Partikelgröße 2 – 20 μm
- Bindemittel:Ja
Indikatoren:
Diese Platte kann mit verschiedenen UV-Indikatoren verwendet werden – mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV (254 nm); spezielles anorganisches Fluoreszenz-Pigment mit blauer Fluoreszenz für langwelliges UV (366 nm).
Bindemittel:
Hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig sind
Empfohlene Anwendungen:
Aminosäuren, Kohlenhydrate, Carbonsäuren, polare Substanzen
Allgemeine Merkmale der TLC-Glasplatte von Macherey-Nagel:
- Vorbeschichtete, gebrauchsfertige Platten
- Große Auswahl an Plattengrößen, Oberflächenbeschichtungen und Trägermaterialien
- Die Platte kann zur eindeutigen Identifizierung problemlos beschriftet werden
- Glasplatten sind robust, hitzebeständig und chemisch beständig gegenüber allen gängigen mobilen Phasen- und Visualisierungsreagenzien.
- Erhöhte Trennleistung durch optimierte Partikelgrößenverteilung
- Eine staubfreie Platte ermöglicht eine komfortable Handhabung und vermeidet die Kontamination der TLC-Kammer durch Silika
Specifications
Specifications
| Menge | 25er-Packung |
| Typ | Polyester-Platte |
| Dicke (metrisch) | 0,1 mm |
| Abmessungen (L x B) | 20 x 20 cm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.