Learn More
Macherey-Nagel™ X25 PLAQUE CCM CEL 300-25 UV254, 20X20CM VERRE cm (VE=25Stck.)
Artikelnummer. 10586881 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 10586881
Marke: Macherey-Nagel™ 808043
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge 25er-Packung
Typ Glasplatten
Fluoreszierender Indikator UV254
Dicke (metrisch) 0,25 mm
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm