Learn More
Macherey-Nagel™ DC-Fertigplatten ALOX-100 UV 254 Format: 20x20 cm (VE=15Stck.)
Artikelnummer. 10194661 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 20 cm
Packungsgröße:
15 Stück
Artikelnummer. 10194661
Marke: Macherey-Nagel™ 807033
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Porengröße 60 Å
Menge 15er-Packung
Typ Polyester-Platte
Fluoreszierender Indikator UV254
Dicke (metrisch) 1 mm
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm