Learn More
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Marke:  Macherey-Nagel™ 711010.100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10337961
  • 342.00 € / 100 Gramm
Verfügbar ab: 13-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Specifications
5 μm
HPLC-Säulen
Polygosil Phasen
60 Å
100 g
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers