Learn More
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Marke:  Macherey-Nagel™ 711020.10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10134741
  • 37.70 € / 10 Gramm
Verfügbar ab: 13-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
10 μm
HPLC-Säulen
Polygosil Phasen
60 Å
10 g