Learn More
GUERIN PLASTIQUES Transparente Polyethylen-Hülsen
Click to view available options
Größe:
0.1 Dicke x 100 B (mm)
0.1 Dicke x 120 B (mm)
0.1 Dicke x 140 B (mm)
0.1 Dicke x 180 B (mm)
0.1 Dicke x 200 B (mm)
0.1 Dicke x 250 B (mm)
0.1 Dicke x 300 B (mm)
0.1 Dicke x 350 B (mm)
0.1 Dicke x 55 B (mm)
0.1 Dicke x 64 B (mm)
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Beschreibung
- 350 m Gesamtlänge
- Auf einer handlichen Rolle
- In verschiedenen Breiten erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Packung |
| Typ | Sleeve |
| Material | Polyethylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Food Quality |
| Länge (metrisch) | 350 m |
| Größe | 0.1 Dicke x 140 B (mm) |
| Farbe | Transparent |