Learn More
Macherey-Nagel™ Schnappringverschlüsse, N11, hartes PE
Ermöglicht einfaches Versiegeln für HPLC-Fläschchen. Macherey-Nagel™-Schnappringverschlüsse, N11, hartes PE sind vormontierte, farbcodierte Kappen für die Verwendung mit Macherey-Nagel™ N11-Schnappringfläschchen. Sie verfügen über ein Mittelloch mit Septen aus Silikon/PTFE, um das Eindringen von Nadeln bei reduzierter Handhabung zu ermöglichen.
24.95 € - 25.50 €
Spezifikation
Material | Polyethylen, Silikon, Silikon |
---|---|
Septum | Silikon weiß/PTFE rot |
Enthält | Mittelbohrung mit Septum |
Menge | 100/Packung |
Dicke (metrisch) | 1 mm (Härte: 45° Shore A) |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10573461
|
Macherey-Nagel™
702710 |
Durchsichtig |
24.95 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15327422
|
Macherey-Nagel™
702108 |
Gelb |
25.50 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Die vollautomatisierte Verschlusstechnik mit definierten Produktionsparametern vermeidet Variationen des physikalischen und analytischen Zustands der Kappe. Strenge analytische Spezifikationen ermöglichen nur die Verarbeitung von Septummaterialien, die die umfassenden analytischen Tests im Labor bestehen. Diese Produkte werden unter strengen hygienischen Bedingungen hergestellt. Zur Gewährleistung einer zuverlässigen Produktqualität wurden Prozesskontrollen und eine abschließende Qualitätskontrolle implementiert.
- Bietet eine schnelle, praktische Dichtungsmethode für die Verwendung nur in HPLC
- Die vormontierten, gebrauchsfertigen Schnappverschlüsse sind zur leichteren Identifizierung farbcodiert
- Die Kappe entspricht den Bördelkappen N 11 für alle gängigen HPLC-Autosampler
- Wird mit Macherey-Nagel™ N11-Fläschchen mit Schnappring und 11 mm-Öffnung verwendet
- Aus robustem Hart-Polyethylen (PE) mit einem Mittelloch
- Das Septum besteht aus weißem Silikon mit einer roten PTFE-Membran (Härte 45° Shore A)
- Pro Polyethylen-Beutel (PE) sind 100 Kappen verpackt
Spezifikation
Polyethylen, Silikon, Silikon | |
Mittelbohrung mit Septum | |
1 mm (Härte: 45° Shore A) | |
N11 |
Silikon weiß/PTFE rot | |
100/Packung | |
Schnappverschluss |