Learn More
Kartell™ Objektträger-Versandmäppchen aus Polyethylen
Mit Stützstäben für Stärke und Sicherheit beim Transport von Objektträgern.
Marke:  Kartell™ 0092500
Artikelnummer. 12024857
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.55 €
    17.60 € / 10 Stück
    Sparen 4.95 €
    21% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-01-2026
Beschreibung
Mit Stützstäben für Stärke und Sicherheit beim Transport von Objektträgern.
  • Platten mit eigenen Fächern und zentraler Stützleiste bei 55 mm
  • Zum Schutz von Objektträgern mit den Maßen 76 x 26 mm
  • Geeignet für zytologische und geologische Proben