Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ SCHAUFEL LDPE RUND 1L
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geschlossene Rückseite, tropffreie Form
- Ergonomisch geformter Griff
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1 qt. |
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Schaufel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schaufeln von Pulvern, Granulaten oder Kristallen |
| Breite (metrisch) | 140 mm |
| Abmessungen (L x B) | 254 x 140 x 140 mm |
| Länge (metrisch) Griff | 127 mm |
| Mehr anzeigen |