Learn More
Fisherbrand™ Polyethylen, schmaler Hals, Kanister
Click to view available options
Innendurchmesser des Halses: 125mm
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2500 ml |
Verschlussfarbe | Durchscheinend |
Verschlussauskleidung | Polyethylen |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Verschlusstyp | Manipulation |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 125 mm |
Material | Polyethylen |
Flaschenhalstyp | Enghals |
Anzahl pro Packung | Je 1 |