Beschreibung
- Durchscheinende Kanister aus Polyethylen mit Verschluss aus Polyethylen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 10000 ml |
Verschlussfarbe | Durchscheinend |
Verschlussauskleidung | Polyethylen |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Verschlusstyp | Manipulation |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 314 mm |
Material | Polyethylen |
Flaschenhalstyp | Eine enge |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |