Learn More
Buerkle™ Schlauchkupplung aus Polyethylen
Aufsteckbare, konische Schlauchkupplungen für drucklose Anwendungen.
20.80 € - 39.05 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel, RoHS |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polyethylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Druckloser Betrieb |
Verpackungsmenge | 10/Pckg. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10704433
|
Buerkle™
8704-0406 |
3 bis 5 mm |
20.80 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10742513
|
Buerkle™
8704-0608 |
5 bis 7 mm |
22.40 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10673443
|
Buerkle™
8704-0810 |
7 bis 10 mm |
27.20 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10385512
|
Buerkle™
8704-1012 |
9 bis 12 mm |
31.05 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10161782
|
Buerkle™
8704-1214 |
11 bis 14 mm |
33.60 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10476892
|
Buerkle™
8704-1416 |
13 bis 16 mm |
39.05 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen
- Lieferung von 10/Packung
- Erhältlich für verschiedene Schlauchdurchmesser
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS | |
Polyethylen | |
10/Pckg. | |
Schlauchkupplung |
Autoklavierbar | |
Druckloser Betrieb | |
Konisch |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Schlauchkupplung aus Polyethylen