Learn More
Kartell™ Weithalsflaschen aus Polypropylen mit Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
GL45
GL63
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
38 mm
55 mm
Beschreibung
- Graduierte Allzweckflaschen
- Langhalsgewinde stellt einen auslaufsicheren Verschluss sicher
- Entspricht DIN 13316 und 168
- Lebensmittelgeeignet
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 55 mm |
Material | Polyethylen |
Anzahl pro Packung | Je 15 |
Graduierungen | Ja |
Zertifizierung/Konformität | DIN 13316 und 168 |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 252 mm |
Produkttyp | Messflasche mit Graduierung |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Weithalsflaschen aus Polypropylen mit Graduierung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur