Learn More
Kartell™ Weithalsflaschen aus Polypropylen mit Graduierung Artikelnummer.: 10358104
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kartell™ Weithalsflaschen aus Polypropylen mit Graduierung
Artikelnummer. 10358104
500 ml, GL45, 38 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
GL45
GL63
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
38 mm
55 mm
Artikelnummer. 10358104
Marke: Kartell™ 0161400
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einer breiten Halsöffnung zum einfachen Befüllen und Entleeren von Flüssigkeits- oder Pulverproben entwickelt. Kartell™ Weithalsflaschen aus Polypropylen mit Graduierung sind zur allgemeinen Verwendung bestimmt.
  • Graduierte Allzweckflaschen
  • Langhalsgewinde stellt einen auslaufsicheren Verschluss sicher
  • Entspricht DIN 13316 und 168
  • Lebensmittelgeeignet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 38 mm
Material Polyethylen
Anzahl pro Packung Je 1
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität DIN 13316 und 168
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 170 mm
Produkttyp Messflasche mit Graduierung
Verschlussgröße GL45
Name des Produkts
Kartell™ Weithalsflaschen aus Polypropylen mit Graduierung >