Learn More
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Enghalsflaschen Artikelnummer.: 11391155
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Enghalsflaschen
Artikelnummer. 11391155
250 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Artikelnummer. 11391155
Marke: Kartell™ 0032300
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die doppelte Versiegelung durch die Einsteckkappe gewährleistet eine besondere Dichtigkeit.
  • Aus Polyethylen
  • Abfallende Schultern verringern das Festsetzen von Rückständen
  • Kein Auslaufen durch Kappe mit guten Halt
  • Markierungspunkte an Schulter und Kappe gewährleisten einen manipulationssicheren Verschluss
  • Für die Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material LDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 23mm
Graduierungen 25 ml
Zertifizierung/Konformität Verordnung 1935/2004, EG-Verordnung 10/2011
Graduated Ja
Öffnung Eng
Produkttyp Enghalsflasche
Verschlusstyp Einsatz-Verschluskappe
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Enghalsflaschen >