Learn More
Polyethylenglykol 1,500, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11413357
Polyethylenglykol 1,500, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413357
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11413357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16241.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Cell fusion induced by polyethylene glycol(PEG) has become a standard method in somatic cell genetics. PEG promoted cell fusion is involved in the production of hybridoma cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 1500
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol 1,500
pH 5 bis 7
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Merck Index 14,7568
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0427922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog NumberA16241.30,A16241.0B
ChargennummerA0427924 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog NumberA16241.30,A16241.0B
Chargennummer10243895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberA16241.30,A16241.0B
Chargennummer10243754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberA16241.30,A16241.0B
Chargennummer10243648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2022 Catalog NumberA16241.30,A16241.0B
Name des Produkts
Polyethylenglykol 1,500, Thermo Scientific Chemicals >