Learn More
Cole-Parmer™ Beutel mit eingearbeiteten Handschuhen, Polyethylen (PE)
Click to view available options
Länge (metrisch):
431,8 mm
508 mm
685,8 mm
939,8 mm
Breite (metrisch):
431,8 mm
508 mm
635 mm
685,8 mm
939,8 mm
Höhe (metrisch):
279,4 mm
304,8 mm
381 mm
457,2 mm
939,8 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
Eine Alternative zu herkömmlichen Handschuhkästen: diese langlebigen Handschuhkästen aus Polyethylen sind wiederverwendbar und dennoch preisgünstig. Die Kammern sind einfach zu bedienen: Schieben Sie Ihre Ausrüstung durch die Manschetten, verschließen Sie sie, schließen Sie den Gasanschluss mit einem Schlauch mit 3⁄8 in. ID an Ihre Gasversorgung an und füllen Sie ihn auf.
- Einwegkammern verringern den Reinigungsaufwand
- Zwei Gerätehülsen und zwei rückseitig angebrachte Gasanschlüsse steigern die Vielseitigkeit
- Die Handschuhbeutel haben eine geringe Dicke von 2.5 mil und bestehen aus Polyethylen
- Handschuhbeutel sind nicht autoklavierbar und auch nicht steril
- Ein Paar Baumwollhandschuhe, eine Schlauchkupplung und ein Verschluss sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylen |
| Höhe (metrisch) | 304,8 mm |
| Enthält | 1 Paar Baumwollhandschuhe, Schlauchkoppler und ein Verschluss |
| Länge (metrisch) | 508 mm |
| Menge | 6/Packung |
| Breite (metrisch) | 508 mm |