Learn More
Cole-Parmer™ Beutel mit eingearbeiteten Handschuhen, Polyethylen (PE)
Artikelnummer. 12338627
Click to view available options
Länge (metrisch):
431,8 mm
508 mm
685,8 mm
939,8 mm
Breite (metrisch):
431,8 mm
508 mm
635 mm
685,8 mm
939,8 mm
Höhe (metrisch):
279,4 mm
304,8 mm
381 mm
457,2 mm
939,8 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 12338627
Marke: Cole-Parmer™ 0440834
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schützen Sie sich und Ihre Materialien mit diesen Handschuhkästen, ohne Platz im Labor zu verschwenden. Glove Bag™ Aufblasbare Handschuhkästen schaffen in Minutenschnelle eine hochreine Arbeitsumgebung. Die aufblasbare Kammer hält Sauerstoff und Feuchtigkeit während der Arbeit mit Materialien ab.
Eine Alternative zu herkömmlichen Handschuhkästen: diese langlebigen Handschuhkästen aus Polyethylen sind wiederverwendbar und dennoch preisgünstig. Die Kammern sind einfach zu bedienen: Schieben Sie Ihre Ausrüstung durch die Manschetten, verschließen Sie sie, schließen Sie den Gasanschluss mit einem Schlauch mit 3⁄8 in. ID an Ihre Gasversorgung an und füllen Sie ihn auf.
  • Einwegkammern verringern den Reinigungsaufwand
  • Zwei Gerätehülsen und zwei rückseitig angebrachte Gasanschlüsse steigern die Vielseitigkeit
  • Die Handschuhbeutel haben eine geringe Dicke von 2.5 mil und bestehen aus Polyethylen
  • Handschuhbeutel sind nicht autoklavierbar und auch nicht steril
  • Ein Paar Baumwollhandschuhe, eine Schlauchkupplung und ein Verschluss sind im Lieferumfang enthalten
Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder andere patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder bestimmt und sollte dafür nicht verwendet werden.
Spezifikation
Material Polyethylen
Höhe (metrisch) 381 mm
Enthält Ein Paar Baumwollhandschuhe, Schlauchkoppler und ein Verschluss
Länge (metrisch) 685,8 mm
Menge 6/Packung
Breite (metrisch) 685,8 mm