Learn More
Thermo Scientific™ Glove Bag aus Polyethylen, 43 cm (17 in) x 43 cm (17 in) x 28 cm (11 in), 29 cm (11,5 in) große Öffnung
Beschreibung
Beinhaltet
Verschluss, Schlauchkupplung und Baumwollhandschuhe
Der Glove Bag aus Polyethylen ist für die Verwendung im Labor und die Probenahme im Feld geeignet. Für den Umgang mit luft- und feuchtigkeitsempfindlichen, hochgradig reinen Chemikalien und Materialien geeignet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Eine tragbare Alternative zu herkömmlichen Handschuhboxen
- Enthält Verschluss, Schlauchkupplung und Baumwollhandschuhe
- Ideal für den Umgang mit luft-/feuchtigkeitsempfindlichen, hochreinen Chemikalien oder Materialien
- Für die Verwendung im Labor und/oder bei der Feldprobenahme
- In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Klar |
| Abmessungen (L x B x H) | 43 x 43 x 28 cm (17 x 17 x 11 in.) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Feldprobenahme, Verwendung im Labor |
| Enthält | Verschluss, Schlauchkupplung und Baumwollhandschuhe |
| Länge (angloamerikanisch) | 17 in. |
| Menge | 4 Beutel |