Learn More
Kartell™ Trocknungsröhrchen aus Polyethylen
Die Kartell™ konischen Trocknungsröhrchen eignen sich ideal zum Trocknen von Gasen. Sie verfügen über zwei Ende mit aufsteckbarem konischem Verbindungsstück zum Anschluss von Gummischläuchen.
Marke:  Kartell™ 0044600
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10478272
  • 16.95 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die beiden Enden verfügen über aufsteckbare konische Verbindungsstücke für Gummischläuche mit einem Durchmesser von 8–10 mm.
  • Ideal für Gase
  • Aus Polyethylen
Spezifikation
Spezifikation
170 mm
5/Packung
Trocknungsröhrchen
5/Packung
Polyethylen