Learn More
asecos™ Fasshahn aus Polyethylen
Sicheres Entleeren von Fässern
68.90 € - 134.62 €
Spezifikation
Farbe | Brown |
---|---|
Material | Polyethylen |
Gewicht (angloamerikanisch) | 2.97 lb. |
Gewicht (metrisch) | 1.346 kg |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17826416
|
asecos™
18290 |
4.72 in. |
68.90 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17856376
|
asecos™
18291 |
6.38 in. |
134.62 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- VE: 3 Stück
Spezifikation
Brown | |
Polyethylen | |
2.97 lb. | |
1.346 kg |