Learn More
Deltalab™ Polyethylenbeutel
45.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Bag |
---|---|
Verschlusstyp | Reißverschlussdichtung |
Farbe | Clear |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Suitable for all kinds of solid samples |
Material | Polyethylen |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12045982
|
Deltalab™
M120180B |
120 x 180mm |
45.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
Bag | |
Clear | |
Polyethylen | |
200 mil |
Reißverschlussdichtung | |
Suitable for all kinds of solid samples | |
0.050 mm |