Learn More
Fisherbrand™ Membranen aus Polyethersulfon
Artikelnummer. 11755305 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Durchmesser (metrisch):
25 mm
47 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11755305
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Polyethersulfon-Membranen zeichnen sich durch eine äußerst asymmetrische Porenstruktur aus, die eine effektive Beladungskapazität und eine hohe Durchflussrate bietet.
  • Die hochgradig asymmetrische Porenstruktur bietet eine effektive Tragfähigkeit und eine hohe Durchflussrate
  • Hydrophil und aus Polyethersulfon-Polymer
  • Entwickelt zur Entfernung von Partikeln während der allgemeinen Filtration
  • Durch die geringen Protein- und Wirkstoffbindungseigenschaften ist es ideal für den Einsatz in biowissenschaftlichen Anwendungen
Spezifikation
Autoklavierbar Yes
Bubble Point 3.4 bar
Farbe Weiß
Material PES
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Unsteril
Flussrate 30 ml/min/cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Filtration von speziellen chemischen Reagenzien, Flüssigkeiten mit hohen Temperaturen, Filtration von speziellen chemischen Reagenzien, Flüssigkeiten mit hohen Temperaturen, Filtration von Medikamenten
Hydrophobizität Hydrophil
Menge 100/Packung
Typ Flache Scheibe
Benetzbarkeit Ja
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,98 in.
Durchmesser (metrisch) 25 mm