Learn More
Cytiva Polyetheretherketon-Probenschleifen (PEEK)
Artikelnummer. p-8001217 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 μl
500 μl
1 ml
2 ml
5 ml
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11360032
Marke: Cytiva 18111398
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beständig gegen organische Lösungsmittel und Salzpuffer, die häufig für die Chromatographie von Biomolekülen verwendet werden. Cytiva Life Sciences™ PEEK Probenloops sind ein wichtiges Zubehör für Chromatographie-Anwendungen.
  • Die benetzten Teile sind beständig gegen organische Lösungsmittel
  • Die benetzten Teile sind beständig gegen salzhaltige Puffer
  • Mit Ausnahme von 100 % Ethylacetat, 100 % Hexan und 100 % Tetrahydrofuran
  • Polyetheretherketon (PEEK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Probenschleife
Material Polyetheretherketon
Anschlussgröße (metrisch) 1.58 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,5 mm
Volumen (metrisch) 100 μl