Learn More
Cytiva Polyetheretherketon-Probenschleifen (PEEK)
Beständig gegen organische Lösungsmittel und Salzpuffer, die häufig für die Chromatographie von Biomolekülen verwendet werden. Cytiva Life Sciences™ PEEK Probenloops sind ein wichtiges Zubehör für Chromatographie-Anwendungen.
Marke:  Cytiva 18-1113-99
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11306971
  • 234.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die benetzten Teile sind beständig gegen organische Lösungsmittel
  • Die benetzten Teile sind beständig gegen salzhaltige Puffer
  • Mit Ausnahme von 100 % Ethylacetat, 100 % Hexan und 100 % Tetrahydrofuran
  • Polyetheretherketon (PEEK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenschleife
1.58 mm
500 μl
Polyetheretherketon
0,75 mm