Learn More
Hanna Instruments™ HI-1332P pH-Elektrode
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- BNC-Anschluss und -Stift
- Gelgefüllt
- Geeignet für die meisten tragbaren pH/mV-Messgeräte
- Ideal für die Verwendung mit Messgeräten mit CAL Check
- Ideal für Chemikalien, Feldanwendungen und QK-Tests
Specifications
Specifications
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Diaphragma | Keramik |
| Material | Polyether-Imid |
| pH-Bereich | 0 bis 13 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 20°bis 40 °C |
| Typ | pH-Elektrode |