Learn More
Fisherbrand™ Tough-Spots™ Röhrchen-Etiketten
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Durchmesser (metrisch):
9.5 mm
1,27 cm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Besser als herkömmliche Klebebänder und Etiketten zur Verwendung in Forschungs- und klinischen Labors
- Hergestellt aus dünnem, chemisch inertem Polyolefin mit starkem Acrylkleber
- Haften auf den meisten Mikroröhrchen aus Kunststoff, Glas oder Metall und anderen Gegenständen
- Etiketten gehen nicht ab oder wandern nicht, sodass die Röhrchen leicht in Zentrifugenrotoren gleiten können, ohne zu kleben oder hängen zu bleiben
- Große Auswahl an Farben für einfache Proben- oder Forscherkennzeichnung
- Runde, vorgeschnittene, abziehbare Etiketten für Röhrchendeckel in praktischen Ausgaberollen
- Perfekte Größe für Mikrozentrifugenröhrchen
- Tough Spots mit einem Durchmesser von 9.5 mm sind ideal für 0.5 ml-Mikroröhrchen
- Tough Spots mit einem Durchmesser von 13 mm sind perfekt für 1.5/2.0 ml-Röhrchen
- Hitze: Dampfautoklavieren, kochendes Wasser
- Kälte: Tiefkühltemperaturen bis -80 °C
- Organische Lösungsmittel und Ätzmittel
- Zentrifugation
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Acryl |
| Farbe | Grün |
| Display | Blank |
| Ausführung | Matt |
| Format | Rolle |
| Material | Polyolefin |
| Printable Sides | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | None |
| Produkttyp | Etiketten |
| Mehr anzeigen |