Learn More
Heathrow Scientific™ Polyester-Etikett
Stellen Sie sicher, dass die Etiketten der Mikroröhrchen bei jedem Laborverfahren haften bleiben. Die Heathrow Scientific™ Tough Tags™ Etiketten für Röhrchen blättern nicht ab und wandern nicht, selbst wenn sie extremen Temperaturen, ätzenden Substanzen oder Zentrifugationen ausgesetzt sind.
49.30 € - 116.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl |
Display | Blank |
Format | Roll |
Material | Polyolefin |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12398807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSG-1000 |
Grün | 24 x 13 mm | 0,5-ml-Röhrchen |
50.30 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12318817
|
Heathrow Scientific™
HEATTLR-1000 |
Rot | 33 x 13 mm | 1,5/2,0 ml-Röhrchen |
74.85 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12308817
|
Heathrow Scientific™
HEATTSB-1000 |
Blau | 24 x 13 mm | 0,5-ml-Röhrchen |
49.30 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12348817
|
Heathrow Scientific™
HEATTLB-1000 |
Blau | 33 x 13 mm | 1,5/2,0 ml-Röhrchen |
74.85 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12338817
|
Heathrow Scientific™
HEATTLG-1000 |
Grün | 33 x 13 mm | 1,5/2,0 ml-Röhrchen |
74.80 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12378807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSR-1000 |
Rot | 24 x 13 mm | 0,5-ml-Röhrchen |
52.50 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12388807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSY-1000 |
Gelb | 24 x 13 mm | 0,5-ml-Röhrchen |
52.60 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12338807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSC-1000 |
Durchsichtig | 24 x 13 mm | 0,5-ml-Röhrchen |
52.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12348807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSW-1000 |
Weiß | 24 x 13 mm | 0,5-ml-Röhrchen |
86.10 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12358807
|
Heathrow Scientific™
HEATTLC-1000 |
Durchsichtig | 33 x 13 mm | 1,5/2,0 ml-Röhrchen |
59.35 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12368807
|
Heathrow Scientific™
HEATTLW-1000 |
Weiß | 33 x 13 mm | 1,5/2,0 ml-Röhrchen |
116.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15715233
|
Heathrow Scientific™
HEATTLO-1000 |
Orange | 33 x 13 mm | 1,5/2,0 ml-Röhrchen |
64.15 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Besser als herkömmliche Bändern und Etiketten für den Einsatz in Forschung und klinischen Laboren- Hergestellt aus dünnem, chemisch inerten Polyolefin mit starkem Acrylklebstoff
- Umwickeletiketten haften an den meisten Mikroröhrchen aus Kunststoff, Glas und Metall und anderen Gegenständen
- Etiketten können’ sich nicht ablösen oder migrieren, gleiten daher problemlos ohne Einklemmen oder Festkleben in Zentrifugenrotoren
- Breites Farbsortiment zur einfachen Identifizierung von Proben oder Forschern
- Vorgestanzte, abziehbare Etiketten in praktischen Spenderrollen oder Bögen, die keine Druckerprobleme verursachen
- Perfekte Größe für Mikrozentrifugenröhrchen
- 24 X 13 mm Tough Tags sind ideal für 0.5 ml-Mikroröhrchen
- 33 X 13 mm Tough Tags eignen sich perfekt für 1.5/2.0 ml-Röhrchen
- Hitze: Dampfautoklavierbar, kochendes Wasser
- Kalt: Tiefsttemperatur bis -80° C
- Organische Lösungsmittel und ätzende Stoffe
- Zentrifugierung
Spezifikation
Ja | |
Blank | |
Polyolefin | |
Non-sterile | |
Zur einmaligen Verwendung | |
1000/Packung | |
0.5 in. |
Acryl | |
Roll | |
Etikettenrolle | |
Mikrozentrifugenröhrchen und andere Behälter im Forschungs- und Kliniklabor | |
-80 °C | |
Rechteck | |
13 mm |