Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Die Thermodrucketiketten aus dauerhaftem Polyester (B-423) eignen sich optimal zur Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarzellen.
Marke:  Brady™ 030134
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11523724
  • 312.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
  • Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Etiketten für Thermotransferdrucker
Weiß
Für IP™ geeignet
Thermotransfer
Asset Identifikation, Laboridentifikation, Einstufungen und Typenschilder
1
Rechteck
-70 bis +110 °C
28.59 mm
81.28 mm
THT-18-423-3
Acryl, Permanent
Glanz
Polyester
Thermotransferdrucker-Etikett
BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600
3000/Packung
76,20 W x 25,4 mmH
0.019 mm
76,20 mm
25.4 mm