Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Die Thermodrucketiketten aus dauerhaftem Polyester (B-423) eignen sich optimal zur Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarzellen.
Marke:  Brady™ 217065
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10479883
  • 286.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
  • Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
  • Kompatible Drucker: BBP11, BBP12, THT-Drucker, 25-mm-Kern
Spezifikation
Spezifikation
2005/618/EG MCV Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Acryl, Permanent
Matt
Polyester
Thermotransferdrucker-Etikett
BBP11, BBP12, THT-Drucker, 25-mm-Kern
3
Rund
–196 bis 110 °C
12.53 mm
Etiketten für Thermotransferdrucker
Weiß
Selbstlaminierend
Thermotransfer
Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern
12.53 mm
3000/Packung
9,53 mm Durchm.
0.012 mm
9.53 mm Durchmesser