Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Die Thermodrucketiketten aus dauerhaftem Polyester (B-423) eignen sich optimal zur Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarzellen.
Marke:  Brady™ 217091
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10315992
  • 276.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
  • Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Spezifikation
Spezifikation
RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt, CSA-zugelassen
Etiketten für Thermotransferdrucker
Weiß
Polyester
Thermotransferdrucker-Etikett
BBP11, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
2000/Packung
48.26 x 6.35 mm (B x H)
0.022 mm
48,26 mm
48.26 mm
BPT-635-488
Acryl, Permanent
Matt
Thermotransfer
Labor-Kennzeichnung
1
Rechteck
–75 bis 145 °C
11.35 mm
54.26 mm