Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Die Thermodrucketiketten aus dauerhaftem Polyester (B-423) eignen sich optimal zur Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarzellen.
Marke: Brady™ 217071
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
- Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Spezifikation
2005/618/EG MCV Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
BBP11, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320 | |
1000/Packung | |
Rechteck mit gerundeten Ecken | |
–196 bis 110 °C | |
16.53 mm | |
25,4 mm | |
15.24 mm | |
9.53 mm |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß, Durchsichtig | |
Selbstlaminierend | |
Thermotransfer | |
Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern | |
1 | |
1000/Packung | |
25.4 x 9.53 mm (B x H) | |
0.012 mm | |
9,53 x 25,40 mm | |
20 mm | |
9.53 mm |