Learn More
Fisherbrand™ Polyester-Etikett
Für optimale Haftung ohne Brechen unter kryogenen Tiefkühlbedingungen entwickelt. Die Fisherbrand™ Kryogenen Etiketten aus Polyolefin halten selbst extremen Temperaturen, Sieden, Autoklavieren, Ätzmitteln und Zentrifugieren stand, ohne sich dabei abzulösen, einzureißen oder zu zersetzen. Erhältlich auf Rollen oder als Druckerbögen in zwei Größen.
67.95 € - 144.56 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl |
Farbe | Weiß |
Format | Rolle |
Material | Polyolefin |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12632580
|
Fisherbrand™
HEALCRY-1700 |
32.5 x 12.5 mm |
144.56 €
1700 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12388797
|
Fisherbrand™
HEACRY-2000 |
38 x 19 mm |
67.95 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Zur sicheren, kompromisslosen Kennzeichnung von Kryoröhrchen und Mikroröhrchen- Einmaletiketten aus chemisch inertem, flexiblem Polyolefin
- Acrylklebstoff haftet auf den meisten Kunststoffen (100 % native PP-Röhrchen empfohlen), Glas und Metallen
- Einzigartige Kombination aus Etikett und Klebstoff dehnt sich zusammen mit Temperaturschwankungen aus bzw. zieht sich zusammen
- Zwei Größen von vorgestanzten, abziehbaren Etiketten auf Rollen mit 1000 Etiketten oder praktischen, nicht blockierten Druckerbögen
- Etiketten 38 x 19 mm, ideal für allgemeine Kennzeichnungen
- Etiketten 33 x 13 mm – perfekt für Kryoröhrchen und 1.5 oder 2.0 ml-Standardröhrchen
- Temperaturbeständig von -196 bis +150 °C
- Kryotiefkühllagerung
- Flüssig- und Dampfphase LN2
- Wasserbäder 100 °C
- Autoklavieren und moderate Öfen bis 150 °C
- Beständig gegen die meisten Lösungs- und Ätzmittel
- Zentrifugation
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Polyolefin | |
Unsteril | |
-196 °C bis +150 °C |
Acryl | |
Rolle | |
Bögen | |
Kennzeichnung für Produkte, die in Verbindung mit Kryolagerung, LN2-Verwendung, Zentrifugation, Autoklavieren, Wasserbädern und Kochen verwendet werden |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polyester-Etikett