Learn More
Brady™ Hochleistungsband aus Polyester
B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-58 an glatten Oberflächen. Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal.
Marke:  Brady™ 076612
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11569213
  • 341.00 € / 1 Box
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Etiketten für Drucker
  • B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-580 an glatten Oberflächen
  • Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal
  • 3 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich
Spezifikation
Spezifikation
GlobalMark High Performance Polyester Tape
Durchsichtig
Thermotransfer
Für den Einsatz an Edelstahlrohren in rauen Umgebungen
80 Gardner-Einheiten
-40 °C
Je 1
-40 °C bis 100 °C
0,019 mm
100 ft.
1,125 in.
Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich
Polyester
Leistungsfähiges Kennzeichnungsklebeband
GlobalMark Drucker
1
1 Roll/Box
-40 bis +212 °F
0,003 in.
30.48 m x 28.58 mm
30 m
29 mm