Learn More
Berkshire International™ BCR™ Reinraum-Halbfinger-Unterziehhandschuhe aus Polyester
Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Mittel
Beschreibung
- Reduziert Schweißbildung und Kontaktdermatitis, die häufig mit dem Tragen von Latex-, Urethan-, PVC- oder Nitrilhandschuhen verbunden sind
- Das Halbfinger-Design ermöglicht ein Tastgefühl und leitet gleichzeitig Feuchtigkeit aus den Handflächen ab
- 100 % Endlosfilament aus gestricktem Polyester ist dünn, aber langlebig
- Beidseitig tragbar durch beidhändiges Design
- Handschuhe können wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden
- Geeignet für die Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse
Spezifikation
Spezifikation
Bauweise | Nahtloser Strick |
Coating Material | Unbeschichtet |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Nein |
Hand | Beidhändig |
Material | Polyester |
Produkttyp | Unterziehhandschuhe |
Größe | Normal |
Modell | Beidseitig anschlagbar |
Fingerhandschuh | Halbhoch |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000847416 | Konformitätserklärung | 05/09/2024 | BGL2.20R |
0000847667 | Konformitätserklärung | 06/06/2024 | BGL2.20R |
0000846340 | Konformitätserklärung | 22/04/2024 | BGL2.20R |
0000847416 | Konformitätsbescheinigung | 05/09/2024 | BGL2.20R |
0833966 | Konformitätsbescheinigung | 13/09/2021 | BGL2.20R |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire International™ BCR™ Reinraum-Halbfinger-Unterziehhandschuhe aus Polyester >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur