Learn More
BRAND™ X6 Dry XL Fleece Wipes Roll, 70 wipes 23x28cm/roll in refillable Dispenser Box
Die fusselfreien und reißfesten Wischtücher sind sowohl für eine optimale Desinfektionsmittelzufuhr als auch für eine hervorragende Aufnahme von Kontaminanten ausgelegt. Aufgrund ihrer Größe eignen sie sich besonders zur schnellen und zuverlässigen Desinfektion Ihres Arbeitsplatzes, Labortisches oder Reinraums.
Marke: BRAND™ 44870
164.84 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.40000kg
Beschreibung
- Fleece-Wischtücher aus 100 % Polyester, trocken
- 70 Wischtücher pro Rolle.
- Wischtuchmaße: 230 x 28 mm
- Spenderbox separat erhältlich
Spezifikation
Fleece-Wischtücher | |
280 x 28 mm | |
70/Rolle |
Polyester | |
Imprägnierung mit Universal- oder Desinfektionsmitteln. |