Learn More
Berkshire™ Reinraum-Wischtuch aus Polyester- und Zellulose
Diese Wischtücher eignen sich für die Reinigung und Wartung im Labor sowie in Umgebungen der Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie, Mikroelektronik, Lebensmittelverarbeitung, Herstellung von Pharmazeutika und medizinischen Geräten. Berkshire™ Durx™ 670 Allzweck-Wischtücher bestechen durch hervorragende Festigkeit und Saugfähigkeit.
Marke: Berkshire™ DR670.0909.20
33.63 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ohne Bindemittel oder Tenside hergestellt, sodass die Konzentrationen an Ionen und extrahierbaren organischen Substanzen gering bleiben
- Das gleiche Wischmaterial kann für reduzierte VOC-Emissionen, erhöhten Komfort, erhöhte Produktivität, verbesserte Lösungsmittelkontrolle, Wiederholbarkeit von Reinigungsprotokollen und reduzierte Kosten auch vorgetränkt geliefert werden
- Für aseptische Arbeitsbereiche kann das gleiche Wischtuchmaterial auch auf einen SAL-Wert von 10–6 gammasterilisiert geliefert werden
- Trockene und vorgetränkte Ausführungen erhältlich
- FDA 21 CFR – konform für den Kontakt mit Lebensmitteln
Spezifikation
Reinraum-Wischtücher | |
230 mm | |
Messerschnitt |
230 mm | |
Polyester-Zellulose | |
300 Packungen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000851243 | Analysenzertifikat | 20/03/2025 | DR670.0909.20 |
0000851110 | Analysenzertifikat | 07/02/2025 | DR670.0909.20 |
0000851243 | Konformitätserklärung | 20/03/2025 | DR670.0909.20 |
0000851110 | Konformitätserklärung | 07/02/2025 | DR670.0909.20 |
0000850874 | Konformitätserklärung | 04/02/2025 | DR670.0909.20 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
32Stunden
15Minuten
39Sekunden
35Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %