Learn More
Kartell™ SET OF 4 SIDELOCKS FOR SAFETY BOX ART 569
Gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit beim Transport antiblastischer Arzneimittel vom Vorbereitungszentrum zum Ort, an dem sie verabreicht werden. Der Kartell™ Sicherheitskasten aus Polycarbonat wurde für den Transport von Röhrchen, Behältern, Fläschchen, Kunststoffbeuteln und Spritzen entwickelt.
Marke: Kartell™ 0856900
50.59 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03600kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polycarbonat
- Vollständig autoklavierbar
- Vollständig frei, um vor dem Öffnen auf mögliche Behälterlecks zu prüfen
- Die Abdeckung verfügt über eine hermetische Silikonsicherheitsversiegelung, die die Einschließung von Flüssigkeiten oder Antitumorarzneimitteln gewährleistet und vor Auslaufen und/oder versehentlichem Verschütten aus Flaschen oder Versickern aus Kunststoffbeuteln schützt
- Schließt mit 4 Sicherheitsverriegelungen, die ein versehentliches Öffnen verhindern, wenn die Box herunterfällt
- Außen an der Abdeckung ist ein Symbol für biologische Gefahren eingeprägt
- Umfasst einen AISI 304-Griff aus Edelstahl für den einfachen Transport und eine Bedienungsanleitung für die Verwendung und Wartung
Spezifikation
4,5 L | |
Durchsichtig | |
Rechtwinklig | |
Kartell™ Sicherheitskasten | |
Seitliche Verriegelungen | |
391 mm | |
172 mm |
CE/IVD | |
Polycarbonat | |
Transport von Röhrchen, Behältern, Fläschchen, Kunststoffbeuteln, gebrauchsfertiger Spritze | |
Griff aus Edelstahl AISI 304 | |
4er-Packung | |
175 mm |