Learn More
Masterflex™ Luer-Fittings aus Polycarbonat für Verteiler
Artikelnummer. 11730559
Click to view available options
Anzahl Ports:
2
3
4
5
Enthält:
180° Rotation
360° Rotation
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11730559
Marke: Masterflex™ 0646481
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit diesen Verteilern mit Luer-Locks können Sie den Durchfluss ohne Auslaufen regeln. Cole Parmer™ Verteiler aus Polycarbonat verfügen über Polyurethanschäfte, HDPE-Griffe, Anschlüsse mit Innengewinde und Luer-Locks.
  • Verteiler einzeln oder in praktischen Zehnerpackungen erhältlich
  • Dieses Produkt ist weder zugelassen noch vorgesehen für medizinische, klinische, chirurgische oder andere patientenbezogene Anwendungen
Spezifikation
Anschlusstyp Luer Fitting
Beschreibung 180 °
Enthält 180° Rotation
Material Polycarbonat
Anzahl Ports 2