Learn More
Ekastu Safety™ Gesichtsschutz K1 Plus aus Polycarbonat
Artikelnummer. 10326031
Click to view available options
Gesichtsschutz und Visier
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Höchster Tragekomfort durch leichtes Design. Der K1 Plus Gesichtsschutzschirm aus Polycarbonat verfügt über eine Ersatzscheibe, die während der Verwendung hochgeklappt werden kann.
Das bruchsichere und kratzfeste Visier aus hochwertigem Polycarbonat bietet dank seiner Biegung noch mehr Tragekomfort.
  • Vollgesichtsschutz ohne Beeinträchtigung des Gesichtsfelds
  • Stabile Kunststoffkonstruktion
  • Höchster Komfort durch geringes Gewicht
  • Die Gläser können zum Austausch abgehoben oder abgeknöpft werden
  • Säuren- und laugenbeständig
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN 166 1 3 - S
Dicke (metrisch) 1,0 mm
Linsenbeschichtung Kratzfest
Beschreibung Metallener Schnappverschluss
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Gesichtsschutz und Visier
Rahmenfarbe Weiß
Anzahl pro Packung Je 1
Größe Verstellbar
Gewicht (metrisch) 145 g
Lens Material Polycarbonat