Learn More
Brand™ Exsikkatoren aus Polycarbonat
Mit Polycarbonat-Deckel sowie Basis und Exsikkatortablett aus Polypropylen. Die BRAND™ Exsikkatoren aus Polycarbonat verfügen über einen Entlüftungsstopfen mit Rückschlagventil im Deckel sowie einen O-Ring aus Polychlorbutadien-Gummi (CK), der unter Vakuum zusammengedrückt wird, um die Versiegelung zwischen Deckel und Basis zu gewährleisten. Geringes Gewicht und einfache Handhabung.
Marke: Brand™ 65805
105.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit Polycarbonat-Deckel sowie Basis und Exsikkatortablett aus Polypropylen.
- Entlüftungsstopfen mit Rückschlagventil im Deckel.
- Der O-Ring aus Polychlorbutadien-Gummi (CK), der durch Vakuum zusammengedrückt wird, sorgt für eine Abdichtung zwischen Deckel und Sockel.
- Geringes Gewicht und einfache Handhabung.
Spezifikation
Polycarbonat-Deckel, Basis und Trockenmitteltablett aus Polypropylen | |
O-Ring aus Polychlorbutadien-Gummi (CK) | |
170 mm |
Exsikkator | |
195 mm |