Learn More
Fisherbrand™ Arctic Squares™ Polycarbonat-Boxen
Zur sicheren Aufbewahrung von Fläschchen in mechanischen Tiefkühlgeräten und flüssigem Stickstoff. Fisherbrand™ Arctic Squares™ Kästen aus Polycarbonat sind zur Erleichterung der Orientierung, der Bestimmung und der Zugänglichkeit von Fläschchen konzipiert. Die Kästen sind mit Lüftungs- und Ablauföffnungen versehen und stapel- und autoklavierbar. Mit Pinzette und Klappdeckel für einfachen Zugang.
Marke: Fisherbrand™ HS23381B
Benachrichtigungen:
Am besten für Kryoröhrchen mit Innengewinde geeignet
Beschreibung
- Sicheres Lagern von Fläschchen von -196 bis +121°C in mechanischen Tiefkühlgeräten sowie in flüssigem Stickstoff
- Lieferbar in verschiedenen Farben und Größen, inklusive zwei Höhenoptionen für die 81-Vialbox
- Alle Boxen haben Entlüftungs- und Drainagelöcher und sind stapelbar und autoklavierbar
- Entwickelt mit einzigartigen Funktionen, damit die Röhrchen mit Leichtigkeit ausgerichtet, identifiziert und zugänglich werden können
- Klappdeckel mit integriertem Anschlag ermöglichen einfachen, einhändigen Zugriff auf Proben in Boxen mit 81 und 100 Wells
- Nach vorn geneigte Basis und kontrastreiche Indexierung auf dem transparenten Deckel sorgen für eine schnelle visuelle Orientierung
- Magnetpinzetten bei Standardboxen mit 81 und 100 Wells helfen bei der Entnahme von Fläschchen und beim Entnehmen von Kartons aus dem Gefrierfach
Spezifikation
Klappdeckel | |
Polycarbonat | |
Kryobox | |
81 (1,5 bis 3 ml Fläschchen) | |
121 °C | |
4/Packung | |
133 x 133 x 53 mm | |
133 mm | |
133 mm | |
53 mm |
Sortiert (Blau, Grün, Lila, Rot) | |
Quadratisch | |
Kryolagerung von Flüssigkeiten | |
Pinzette, Klappdeckel | |
-196°C | |
9 x 9 | |
5,2 in. | |
5,2 in. | |
2.1 in. | |
0,61 kg |