Learn More
HUBER Bad aus Polycarbonat
Artikelnummer. p-8011883
Click to view available options
Modell:
106 A
108 A
110 A
112 A
118 A
130 A
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10112214
Marke: HUBER 30527
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine Reihe von Polycarbonat-Bädern in verschiedenen Kapazitäten
Bad aus Polycarbonat
Spezifikation
Beschreibung Bad
Material Polycarbonat
Modell 106 A