Learn More
Quickfit™ Verbindungsklemmen aus Polyacetal
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Minze
Ocker
Orange
Rot
Violett
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polyacetal gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Die QuickFit™ Polyacetal-Klammern für konische Verbindungen wurden entwickelt, um passende Quickfit™ Glaswaren mit konische Verbindungen zu sichern.
- Müheloses Anbringen und Entfernen von Klemmen
- Weniger herkömmliches Festklemmen notwendig
- Beständig gegen Temperaturen von bis zu 80°C
- Farbcodierte Größen für eine schnelle Identifizierung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 St./Packung |
| Typ | Gelenkklemme |
| Material | Polyacetal |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasbehälter mit konischen Verbindungen |
| Größe | Gelenkgröße 45/40 |
| Farbe | Braun |