Learn More
Quickfit™ Verbindungsklemmen aus Polyacetal
Die Konstruktion aus Polyacetal gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit. Die QuickFit™ Polyacetal-Klammern für konische Verbindungen wurden entwickelt, um passende Quickfit™ Glaswaren mit konische Verbindungen zu sichern.
Marke: Quickfit™ KC10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polyacetal gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Die QuickFit™ Polyacetal-Klammern für konische Verbindungen wurden entwickelt, um passende Quickfit™ Glaswaren mit konische Verbindungen zu sichern.
- Müheloses Anbringen und Entfernen von Klemmen
- Weniger herkömmliches Festklemmen notwendig
- Beständig gegen Temperaturen von bis zu 80° C
- Farbcodierte Größen für eine schnelle Identifizierung
Spezifikation
10/Pckg. | |
Polyacetal | |
Gelenkgröße 10/19 |
Gelenkklemme | |
Glasbehälter mit konischen Verbindungen | |
Minze |