Learn More
Polyvinylformal, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Poly (vinyl formal) |
Physikalische Form | Granulatpulver |
Dichte | 1.23 g/mL |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone, chloroform, dioxane, THF |
Menge | 100 g |