Learn More
Poly(Vinylchlorid), carboxyliert, durchschnittliches Molekulargewicht .220000, durchschnittlicher Carboxylgehalt 1.8 wt%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-186634 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10573741
Marke: Thermo Scientific Acros 183311000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 25702-80-1 | (C2H3R)n | 134.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25702-80-1
Summenformel (C2H3R)n
Molekulargewicht (g/mol) 134.56
MDL-Nummer MFCD00084460
InChI-Schlüssel SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propenoic acid, polymer with chloroethene, polyvinyl chloride-acrylic copolymer, acrylic acid; chloroethylene, chloroethene; prop-2-enoic acid, acrylic acid; vinyl chloride
PubChem CID 3080734
IUPAC-Name Chloroethen;Prop-2-ensäure
SMILES *-CC(-*)[*]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(vinyl chloride), carboxylated
Farbe Weiß
Physikalische Form Amorphes Pulver
Dichte 1.3900g/mL
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.39