Learn More
Poly(Styrol), durchschnittliches Molekulargewicht 250,000, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Poly(styrene) |
Physikalische Form | Pellets |
Schmelzpunkt | 93.0°C |
Strukturformel | [-CH2CH(C6H5)-]n |
Dichte | 1.0500g/mL |
Merck Index | 14, 8860 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethylbenzene, methyl isobutyl ketone,, thf, benzene, toluene, pyridine, methylenechloride |
Menge | 100 g |
IUPAC-Name | Styrol |
Infrarotspektrum | Echt |