Learn More
Poly(Methylmethacrylat), ∽ Molekulargewicht 15000 (GPC), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10541641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10541641
Marke: Thermo Scientific Acros 190690500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9011-14-7 | (C5H8O2)n | NaN g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9011-14-7
Summenformel (C5H8O2)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00134349
InChI-Schlüssel PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
IUPAC-Name 1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl
SMILES COC(=O)C(C)(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(methyl methacrylate)
Farbe Weiß
Namenshinweis Average M.W. 15000 (GPC)
Physikalische Form Perlen
Strukturformel [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Dichte 1.18
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform, mek, thf
Menge 50 g
Flammpunkt >250°C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 3% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Partikelgröße Bead size (typically): 10 to 100 micron